Learn More
Isocianato de trans-4-metilciclohexilo, TRC
Código de producto. 30455267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455267 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30455267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT705123250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methylcyclohexylisocyanate
CAS 32175-00-1
Fórmula molecular C8 H13 N O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Cyclohexane','1-isocyanato-4-methyl-','trans-, Isocyanic acid','4-methylcyclohexyl ester','trans- (8CI), trans-1-Isocyanato-4-methylcyclohexane, trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate, trans-4-Methylcyclohexylisocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h7-8H,2-5H2,1H3/t7-,8-
SMILES C[C@@H]1CC[C@H](CC1)N=C=O
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-metilciclohexano
Peso molecular (g/mol) 139.195
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.1