Learn More
Isocianato de trans-4-metilciclohexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Methylcyclohexylisocyanate |
| CAS | 32175-00-1 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Cyclohexane','1-isocyanato-4-methyl-','trans-, Isocyanic acid','4-methylcyclohexyl ester','trans- (8CI), trans-1-Isocyanato-4-methylcyclohexane, trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate, trans-4-Methylcyclohexylisocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h7-8H,2-5H2,1H3/t7-,8- |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@H](CC1)N=C=O |
| Nombre IUPAC | 1-isocianato-4-metilciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 139.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.1 |