Learn More
Ácido trans-4-metoxicinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461548 10 g 10 g
11471548 50 g 50 g
11481548 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13870.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 943-89-5 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Esters derived from trans-4-methoxycinnamic acid are effective absorbers of UV radiation. The starting material was trans-4-methoxycinnamic acid and 3,5dimethoxybenzoic acid methyl ester in isolated avenanthramide alkaloids synthsis. trans-4-Methoxycinnamic acid was converted into its acid chloride (yield 98%) with thionyl chloride. Employed in organic synthesis of pharmaceutical intermediates, synthetic anti-adrenergic drugs esmolol, cosmetics ultraviolet absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los ésteres derivados del ácido trans-4-metoxicinámico son absorbentes efectivos de la radiación UV. Los materiales de partida fueron el ácido trans-4-metoxicinámico y los ésteres metílicos de ácido 3,5-dimetoxibenzoico en la síntesis de alcaloides aislados de avenantramidas. El ácido trans-4-metoxicinámico se convirtió en su cloruro ácido (producción del 98 %) con cloruro de tionilo. Se han empleado en la síntesis orgánica de intermediarios farmacéuticos, el medicamento antiadrenérgicos sintéticos esmolol, y la absorción ultravioleta de cosméticos.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetato de etilo y otros disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943-89-5
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00004398
Clave InChI AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methoxycinnamic acid
Punto de fusión 171°C to 175°C
Cantidad 10 g
Beilstein 510468
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ethyl acetate and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Methoxycinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Methoxycinnamic acid