Learn More
trans-4-Metoxicinamaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465233 10 g 10 g
11475233 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12839.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 24680-50-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
trans-4-Methoxycinnamaldehyde is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-4-metoxicinamaldehído se utiliza como intermediario en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24680-50-0
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00017343
Clave InChI AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo 4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
PubChem CID 641294
ChEBI CHEBI:27952
Nombre IUPAC (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enal
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 160°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pleasant
Cantidad 10 g
Beilstein 1447540
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza ≥98%