Learn More
trans-4-metoxicinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676154 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676154 100 g Frasco de vidrio 100 g
10641073 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10530532 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676154 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351711000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 24680-50-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24680-50-0
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00017343
Clave InChI AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo 4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
PubChem CID 641294
ChEBI CHEBI:27952
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Punto de fusión 55°C to 60°C
Color Naranja-amarillo
Punto de ebullición 145°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC (2E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enal
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.