Learn More
trans-4-Metoxi-beta-nitroestireno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490703 25 g 25 g
11480703 5 g 5 g
11400713 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12745.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5576-97-6 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5576-97-6
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.18
Número MDL MFCD00024826
Clave InChI JKQUXSHVQGBODD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 4-methoxy-beta-nitrostyrene, p-2-nitrovinyl anisole, trans-4-methoxy-beta-nitrostyrene, e-1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 2'-nitro vinyl anisole, 1-methoxy-4-e-2-nitroethenyl benzene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethylene, 4-2-nitrovinyl anisole
PubChem CID 697963
SMILES COC1=CC=C(C=C[N+]([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene
Punto de fusión 86°C to 88°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2047935
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[(E)-2-nitroetenil]benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 98%