Learn More
(± Clorhidrato de ácido )-trans-4-isopropilpirrolidina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-trans-4-Isopropylpyrrolidine-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1049740-49-9 |
| Fórmula molecular | C8H16ClNO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (3S,4S)-4-(1-Methylethyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2.ClH/c1-5(2)6-3-9-4-7(6)8(10)11;/h5-7,9H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11);1H/t6-,7+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)[C@@H]1CNC[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (3S,4S)-4-propan-2-ilpirrolidina-3-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 193.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.087 |