Learn More
Ácido trans-4-isopropilciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| CAS | 7077-05-6 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl-, trans- (8CI), trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-p-Menthan-7-oic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t8-,9- |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-propan-2-ilciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1307 |