Learn More
trans-4-Hidroxiestilbeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10224880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10224880 5 g 5 g
10284920 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10224880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6554-98-9 | C14H12O | 196.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6554-98-9
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00002386
Clave InChI QVLMUEOXQBUPAH-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo trans-4-hydroxystilbene, 4-hydroxystilbene, 4-styrylphenol, 4-stilbenol, e-4-stilbenol, 4-2-phenylethenyl phenol, 4-2-phenylvinyl phenol, 4-e-2-phenylethenyl phenol, e-4-hydroxystilbene, stilben-4-ol
PubChem CID 5284650
ChEBI CHEBI:35101
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-feniletenil]fenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Hydroxystilbene
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 185°C to 189°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHC6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06,693
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,,soluble in acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Hydroxystilbene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.