Learn More
Ácido trans-4-hidroxiciclohexilcarboxílico, TRC
Código de producto. 30399778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399778 500 mg -
30397869 1 g 1 g
30391962 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH826900500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3685-26-5
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Sinónimo 4-Hydroxycylohexanecarboxylic Acid, (1r,2r)-4-Hydroxycyclohexan-1-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 4-hidroxiciclohexano-1-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Hydroxycyclohexylcarboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0786