Learn More
Ácido trans-4-hidroxiciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 3685-22-1 |
| Fórmula molecular | C7H12O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (ACI), cis-4-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)/t5-,6+ |
| SMILES | O[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-hidroxiciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0786 |