Learn More
Ácido trans-4-hidroxicinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412168 25 g 25 g
11422168 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15167.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 501-98-4 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
trans-4-Hydroxycinnamic acid is used as a hydroxycinnamic acid with antioxidant properties. p-Coumaric acid is an aromatic phytochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El ácido trans-4-hidroxicinámico se utiliza como ácido hidroxicinámico con propiedades antioxidantes. El ácido p-cumárico es un fitoquímico aromático empleado en la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-98-4
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00004399
Clave InChI NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Hydroxycinnamic acid
Punto de fusión ∼214°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2207383
Índice Merck 14,2560
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Hydroxycinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Hydroxycinnamic acid