Learn More
trans-4-hidroxilomustina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Hydroxy-lomustine |
| CAS | 56239-24-8 |
| Fórmula molecular | C9H16ClN3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Chloroethyl)-3-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-1-nitrosourea, N-(2-Chloroethyl)-N'-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-N-nitrosourea, NSC 239717, trans-4-Hydroxy CCNU |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16ClN3O3/c10-5-6-13(12-16)9(15)11-7-1-3-8(14)4-2-7/h7-8,14H,1-6H2,(H,11,15) |
| SMILES | O[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)N(CCCl)N=O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetil)-3-(4-hidroxiciclohexil)-1-nitrosourea |
| Peso molecular (g/mol) | 249.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.088 |