Learn More
trans-4-Hidroxi-L-prolina Clorhidrato de Éster Metílico Hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Hydroxy-L-proline Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 40216-83-9 |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO3 |
| Sinónimo | L-Hydroxyproline Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate Hydrochloride, Methyl L-Hydroxyprolinate Hydrochloride, Methyl trans-4-Hydroxy-L-prolinate Hydrochloride, trans-4-Hydroxy-L-proline Methyl Ester Hydrochloride, trans-4-Hydroxyproline Methyl Ester Hydrochloride, 2S,4R)-Methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)5-2-4(8)3-7-5;/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1 |
| Nombre IUPAC | Metil (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-2-carboxilato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 181.62 |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0506 |
| Mostrar más |