Learn More
Clorhidrato metílico trans-4-hidroxi-L-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469295 25 g 25 g
15459295 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51726.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40216-83-9 | C6H12ClNO3 | 181.616 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40216-83-9
Fórmula molecular C6H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 181.616
Número MDL MFCD00080855
Clave InChI KLGSHNXEUZOKHH-JBUOLDKXSA-N
Sinónimo 2s,4r-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester hydrochloride, h-hyp-ome.hcl, methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-4-hydroxyproline methyl ester hydrochloride, hydroxyproline methyl ester hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester hcl, 2s,4r-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hcl, trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, hydrochloride salt, l-proline, 4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, 4r
PubChem CID 11435319
Nombre IUPAC Metil (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-2-carboxilato;clorhidrato
SMILES COC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride
Beilstein 4716932
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.62
Porcentaje de pureza 98%