Learn More
trans 4-hidroxi-L-prolina beta-naftilamida, TRC
Código de producto. 30407058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407058 500 mg
30398784 250 mg
30397579 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952390500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-64-5
Fórmula molecular C15 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 256.3
Sinónimo Trans 4-Hydroxy-L-Proline -B-Naphthylamide
Nombre IUPAC (2S,4R)-4-hidroxi-N-naftalena-2-ilpirrolidina-2-carboxamida
SMILES O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans 4-Hydroxy-L-proline beta-Naphthylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N2O2/c18-13-8-14(16-9-13)15(19)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)7-12/h1-7,13-14,16,18H,8-9H2,(H,17,19)/t13-,14+/m1/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1212