Learn More
Thermo Scientific Chemicals trans-4-hidroxi-L-prolina, +99 %
Código de producto. 10326470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326470 10 g Frasco de vidrio 10 g
10607662 25 g Frasco de vidrio 25 g
10336470 100 g Frasco de vidrio 100 g
11926601 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10326470 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 121780100
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 51-35-4 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-35-4
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Clave InChI PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Sinónimo trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Hydroxy-L-proline
Punto de fusión 274.0°C to 275.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 22,191
Índice Merck 15,4878
Condición de rotación específica - 75.50 (20.00°C c=5,H2O)
Rotación específica − 75.50
Información de solubilidad Solubility in water: 357.8g/L (20° c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina