Learn More
trans-4-hidroxi-L-prolina-2,5,5-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4 R)-4-Hydroxy-L-proline-2,5,5-D3 |
| CAS | 1356016-86-8 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H6 N O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | L-Proline-2,5,5-d3, 4-hydroxy-, (4 R)-, trans-4-Hydroxy-L-proline-2,5,5-D3, (2 S,4 R)-4-Hydroxyproline-2,5,5-d3, (2 S,4 R)-4-Hydroxy-2,5,5-trideuteriopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7 H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1/i2D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])N[C@@]([2 H])(C[C@H]1 O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S,4 R)-2,5,5-trideuterio-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 134.1483 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0771 g/mol |
| Mostrar más |