Learn More
Ácido trans-4-hidroxi-3-metoxicinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491588 25 g 25 g
11401598 100 g 100 g
11411598 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13890.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.99€
    51.65€ / 25 g
    Ahorro 11.34€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 537-98-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
A chemopreventive analogue of caffeic acid.trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid is used as an important raw material for the preparation of its corresponding esters by reacting with alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Análogo quimiopreventivo del ácido cafeico. El ácido trans-4-hidroxi-3-metoxicinámico se utiliza como una materia prima importante para la preparación de sus ésteres correspondientes al reaccionar con alcoholes.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-98-4
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00004400
Clave InChI KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Sinónimo ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Punto de fusión 170°C to 175°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1371483
Índice Merck 14,4062
Información de solubilidad Soluble in alcohol and hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid