Learn More
trans-4-Hidroxi-1-L-fenilalanil-L-prolina, TRC
Código de producto. 30403593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403593 50 mg
30396820 10 mg
30390635 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH24555050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90965-82-5
Fórmula molecular C14 H18 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 278.304
Sinónimo (4R)-L-Phenylalanyl-4-hydroxy-L-proline
Nombre IUPAC (2S,4R)-1-[(2S)-2-amino-3-fenilpropanoil]-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N2C[C@H](O)C[C@H]2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Hydroxy-1-L-phenylalanyl-L-proline
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O4/c15-11(6-9-4-2-1-3-5-9)13(18)16-8-10(17)7-12(16)14(19)20/h1-5,10-12,17H,6-8,15H2,(H,19,20)/t10-,11+,12+/m1/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.127