Learn More
Clorhidrato de ácido trans 4-dimetilaminocrotónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid Hydrochloride |
| CAS | 848133-35-7 |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (E)-4-(Dimethylamino)but-2-enoic Acid Hydrochloride, (E)-4-(Dimethylamino)-2-butenoic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+; |
| SMILES | Cl.CN(C)C\C=C\C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 165.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0557 |