Learn More
trans-4-(Dimetilamino)-3-buten-2-one, TRC
Código de producto. 30382615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382615 2.5 g -
30379731 1 g 1 g
30372233 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4611102.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2802-08-6
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Sinónimo (E)-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
Nombre IUPAC (E)-4-(dimetilamino)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)/C=C/N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0841