Learn More
trans-4-Decenal, 96 %, puede contener ca. 7 % isómero cis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377565 25 g 25 g
11367565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05715.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65405-70-1 | C10H18O | 154.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65405-70-1
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00065447
Clave InChI CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264
PubChem CID 5702654
Nombre IUPAC (E)-dec-4-enal
SMILES CCCCCC=CCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Decenal
Densidad 0.842
Punto de ebullición 80°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Notas del porcentaje del ensayo puede contener ≈7 % isómero cis
Índice de refracción 1.445
Cantidad 25 g
Beilstein 4230058
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 96%