Learn More
Clorhidrato de trans-4-cianociclohexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497516 250 mg 250 miligramos
15459048 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62522.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 873537-33-8 | C7H13ClN2 | 160.645 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873537-33-8
Fórmula molecular C7H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 160.645
Número MDL MFCD21643021
Clave InChI BTLVSLNZSMIPCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, c7h12n2.hcl, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, 1s,4s-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, cyclohexanecarbonitrile, 4-amino-, monohydrochloride, trans
PubChem CID 53407876
Nombre IUPAC 4-aminociclohexano-1-carbonitrilo; clorhidrato
SMILES C1CC(CCC1C#N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.64
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride