Learn More
Ácido trans-4-Clorocinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Chlorocinnamic Acid |
| CAS | 940-62-5 |
| Fórmula molecular | C9H7ClO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2E)-3-(4-Chlorophenyl)-2-propenoic Acid, NSC 52172 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido de (E)-3-(4-clorofenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.6 |