Learn More
Ácido trans-4-butilciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 38289-28-0 |
| Fórmula molecular | C11H20O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h9-10H,2-8H2,1H3,(H,12,13)/t9-,10- |
| SMILES | CCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-butilciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1463 |