Learn More
trans-4-Bromo-β-nitroseno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904591 1 g Frasco de vidrio 1 g
11914591 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11904591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5153-71-9 | C8H6BrNO2 | 228.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5153-71-9
Fórmula molecular C8H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 228.05
Clave InChI LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, e-1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, 1-bromo-4-e-2-nitroethenyl benzene, trans-4-bromo-beta-nitrostyrene, benzene, 1-bromo-4-1e-2-nitroethenyl, beta-nitro-4-bromostyrene, 4-bromo-.beta.-nitrostyrene, e-4-bromo-beta-nitrostyrene, 1-bromo-4-e-2-nitrovinyl benzene
PubChem CID 688204
Nombre IUPAC 1-bromo-4-[(E)-2-nitroetenil]benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C=C[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Punto de fusión 148.0°C to 152.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.05
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Bromo-beta-nitrostyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.