Learn More
trans-4-(Boc-aminometil)ciclohexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429078 5 g 5 g
15439078 250 mg 250 miligramos
15419078 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62564.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 192323-07-2 | C12H24N2O2 | 228.34 g/mol
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine a compound with potential for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trans-4-(Boc-aminometil)ciclohexilamina es un compuesto con potencial para la investigación bioquímica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192323-07-2
Fórmula molecular C12H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 228.34
Número MDL MFCD06657670,MFCD12408630,MFCD22395596
Clave InChI HMMYZMWDTDJTRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cis-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, tert-butyl trans-4-aminocyclohexylmethylcarbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, trans-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, 4-boc-aminomethyl-cyclohexylamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methylcarbamate
PubChem CID 21882540
Nombre IUPAC N-[(4-aminociclohexil)metil]carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(N)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.33
Porcentaje de pureza 97%