Learn More
trans-4-(Boc-aminometil)ciclohexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine a compound with potential for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La trans-4-(Boc-aminometil)ciclohexilamina es un compuesto con potencial para la investigación bioquímica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.33 |
| Porcentaje de pureza | 97% |