Learn More
trans-4-(Boc-aminometil)ciclohexanemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479268 5 g 5 g
15417856 250 mg 250 miligramos
15469268 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62798.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 172348-63-9 | C13H25NO3 | 243.347 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172348-63-9
Fórmula molecular C13H25NO3
Peso molecular (g/mol) 243.347
Número MDL MFCD06657666
Clave InChI KSXPGASLEFGROT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl-carbamate, trans-4-boc-aminomethyl-1-hydroxymethyl-cyclohexane, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl carbamate, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methylcarbamate, ksxpgaslefgrot-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, trans-4-n-tert-butoxycarbonylaminomethyl cyclohexylmethanol, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-aminomethyl cyclohexanemethanol
PubChem CID 18397396
Nombre IUPAC tert-butilo N-[[4-(hidroximetil)ciclohexil]metil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(CC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanemethanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.34
Porcentaje de pureza 97%