Learn More
trans-4-(Boc-amino)ciclohexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499208 5 g 5 g
15409218 25 g 25 g
15419218 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62734.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 177906-48-8 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine is used in the preparation of orally bioavailable and selective V1A receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trans-4-(Boc-amino)ciclohexilamina se utiliza en la preparación del antagonista del receptor V1A, biodisponible por vía oral y selectivo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177906-48-8
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Número MDL MFCD01076211,MFCD03001719,MFCD03844604
Clave InChI FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
Nombre IUPAC N-(4-aminociclohexil)carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(N)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.3
Porcentaje de pureza 97%