Learn More
trans-4-(Boc-amino)ciclohexanometilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15468648 5 g 5 g
15486976 250 mg 250 miligramos
15458648 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 15468648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62062.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 177583-27-6 | C12H24N2O2 | 228.336 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine is used as a raw material intermediates for pharmaceutical and chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La trans-4-(Boc-amino)ciclohexanometilamina se utiliza como materia prima intermedia para productos farmacéuticos y químicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177583-27-6
Fórmula molecular C12H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 228.336
Número MDL MFCD01861810
Clave InChI NVQFOBONHIXDOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, cis-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, trans-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 2756045
Nombre IUPAC tert-butilo N-[4-(aminometil)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.33
Porcentaje de pureza 97%