Learn More
trans-4-(Boc-amino)ciclohexanocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428868 1 g 1 g
15447306 250 mg 250 miligramos
15438868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62338.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 181308-57-6 | C12H21NO3 | 227.304 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde is used as a intermediate in pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-4-(Boc-amino)ciclohexanocarboxaldehído se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181308-57-6
Fórmula molecular C12H21NO3
Peso molecular (g/mol) 227.304
Número MDL MFCD03844598
Clave InChI GPDBIGSFXXKWQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-formylcyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-boc-4-aminocyclohexanecarbaldehyde, tert-butyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-formyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxaldehyde
PubChem CID 11020615
Nombre IUPAC N-(4-formilciclohexil)carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.3
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde