Learn More
Ácido trans-4-(Boc-amino)ciclohexanoacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498638 1 g 1 g
15456976 250 mg 250 miligramos
15408648 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62058.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 189153-10-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid used as a intermediate in pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El ácido trans-4(Boc-amino)ciclohexanoacético se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,1 g/L) (25 °C)
Notas
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189153-10-4
Fórmula molecular C13H23NO4
Peso molecular (g/mol) 257.33
Número MDL MFCD03844588
Clave InChI IHXBNSUFUFFBRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl acetic acid, 2-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, boc-1,4-trans-acha-oh, cis-4-boc-amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl aceticacid, 4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetic acid, 1r,4r-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 1s,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid
PubChem CID 11253897
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexil]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
Información de solubilidad Slightly soluble in water (1.1g/L) (25°C)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.32
Porcentaje de pureza 97%