Learn More
trans-4-(Boc-amino)ciclohexanoacetaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417346 250 mg 250 miligramos
15478898 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62373.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 215790-29-7 | C13H23NO3 | 241.331 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde is an intermediate for the synthesis of cariprazine (C183490), a novel antipsychotic acting on dopamine D3/D2 receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-4-(Boc-amino)ciclohexanacetaldehído es un intermediario para la síntesis de cariprazina (C183490), un antipsicótico novedoso que actúa sobre los receptores D3/D2 de la dopamina.
Solubilidad
Escasamente soluble (0,41 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215790-29-7
Fórmula molecular C13H23NO3
Peso molecular (g/mol) 241.331
Número MDL MFCD03844592
Clave InChI OPGBSEXLSWYFOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, carbamic acid,n-trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester, opgbsexlswyfor-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, cis-tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl-4-2-oxoethyl-cyclohexylcarbamate, cis-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetaldehyde, tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720884
Nombre IUPAC trt-butilo N-[4-(2-oxoetil)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.41g/L) (25°C).
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.32
Porcentaje de pureza 97%