Learn More
trans-4-(benciloxicarbonilamino)ciclohexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427446 1 g 1 g
15447446 250 mg 250 miligramos
15437446 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15427446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62444.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 149423-77-8 | C14H20N2O2 | 248.33 g/mol
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trans-4-(benciloxicarbonilamino)ciclohexilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149423-77-8
Fórmula molecular C14H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 248.33
Número MDL MFCD03839901,MFCD06657668,MFCD07772066
Clave InChI JQVBZZUMWRXDSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminocyclohexyl carbamate, n-cbz-trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-1-n-cbz-1,4-cyclohexyldiamine, cis-n-cbz-1,4-cyclohexanediamine, 4-amino-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester, benzyl cis-4-aminocyclohexylcarbamate, benzyl 4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl 1r,4r-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-n-cbz-trans-1,4-cyclohexyldiamine
PubChem CID 18650082
Nombre IUPAC N-(4-aminociclohexil)carbamato de bencilo
SMILES NC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.32
Porcentaje de pureza 97%