Learn More
Clorhidrato de trans-4-(benciloxicarbonilamino)ciclohexanometilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447746 250 mg 250 miligramos
15427746 1 g 1 g
15437746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62693.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187533-10-4
Fórmula molecular C15H23ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 298.811
Clave InChI RUVDEZPQPDTJBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ruvdezpqpdtjbk-jgoftkabsa-n, benzyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate hcl, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate hydrochloride, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexyl-carbamate hydrochloride, benzyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate hydrochloride, trans-4-aminomethyl-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester hydrochloride, trans-1-benzyloxycarbonyl amino-4-aminomethylcyclohexane hydrochloride
PubChem CID 22990186
Nombre IUPAC N-[4-(aminometil)ciclohexil]carbamato de bencilo; clorhidrato
SMILES C1CC(CCC1CN)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.8
Porcentaje de pureza 97%