Learn More
[trans-4-(aminometil)ciclohexil] metanol, TRC
Código de producto. 30456769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456769 500 mg 500 miligramos
30455600 100 mg 100 miligramos
30450320 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT312396500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17879-23-1
Fórmula molecular C8H17NO
Peso molecular (g/mol) 143.22
Nombre IUPAC [4-(aminometil)ciclohexil]metanol
SMILES NC[C@@H]1CC[C@@H](CO)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [trans-4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h7-8,10H,1-6,9H2/t7-,8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.131