Learn More
Ácido trans-4-(aminometil)ciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490347 10 g 10 g
11400357 50 g 50 g
11410357 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21742.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
It is an antifibrinolytic agent that is found to inhibit plasmin-induced fibrinolysis. Used in various hemorrhagic diseases , abnormal bleeding in operations. It is also used as a lysine analogue to characterize binding sites in plasminogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un agente antifibrinolítico que inhibe la fibrinólisis inducida por la plasmina. Se ha usado en diversas enfermedades hemorrágicas y en el sangrado anormal en las operaciones. También se utiliza como análogo de la lisina para caracterizar los sitios de unión en el plasminógeno.
Solubilidad
Soluble en agua (167 mg/ml), etanol (<1 mg/ml a 25 °C). Apenas soluble en éter, DMSO (<1 mg/ml a 25 °C), y alcohol.
Notas
Almacenar almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-18-8
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.213
Número MDL MFCD00001466
Clave InChI GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
PubChem CID 5526
Nombre IUPAC Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Beilstein 2207452
Índice Merck 14,9569
Información de solubilidad Soluble in water (167mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C). Very slightly soluble in ether,DMSO (<1mg/ml at 25°C),and alcohol.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 97%