Learn More
trans-4-Aminociclohexanol, TRC
Código de producto. 30005806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005806 5 g 5 g
30005575 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6039955G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27489-62-9
Fórmula molecular C6 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 115.174
Sinónimo Cyclohexanol, 4-amino-, trans-, 4-trans-Aminocyclohexanol, 4-trans-Hydroxycyclohexylamine, trans-1,4-Cyclohexanolamine, trans-1-Amino-4-cyclohexanol, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane, trans-4-Amino-1-cyclohexanol, trans-4-Hydroxycyclohexylamine
Nombre IUPAC 4-aminociclohexanol
SMILES N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Aminocyclohexanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h5-6,8H,1-4,7H2/t5-,6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0997