Learn More
Clorhidrato de trans-4-aminociclohexanol, TRC
Código de producto. 30315264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315264 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30315264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60369610G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 50910-54-8
Fórmula molecular C6 H13 N O . Cl H
Cantidad 10 g
Sinónimo trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane Hydrochloride, trans-4-Amino-1-cyclohexanol Hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanol Monohydrochloride, trans-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
Nombre IUPAC 4-aminociclohexan-1-ol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 151.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0764