Learn More
Clorhidrato de trans-4-aminociclohexanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 50910-54-8 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O . Cl H |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane Hydrochloride, trans-4-Amino-1-cyclohexanol Hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanol Monohydrochloride, trans-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-; |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminociclohexan-1-ol; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0764 |