Learn More
clorhidrato de trans-4-aminociclohexanol, Mikromol™
Description
Clorhidrato de trans-4-aminociclohexanol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 50910-54-8 |
| Nombres de analitos o componentes | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-; |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminociclohexan-1-ol; clorhidrato |
| Show More |