Learn More
trans-4-Aminociclohexanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496096 5 g 5 g
11406106 25 g 25 g
11416106 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22365.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
trans-4-Aminocyclohexanol is used as raw material in organic synthesis and is an important intermediate in the synthesis of drugs such as Ambroxol hydrochloride. It can react with butyric acid-(2-chloro-ethyl ester) to get butyric acid 4-amino-cyclohexyl ester. This reaction needs catalytic agent Aspergillus niger lipase and solvent 2-methyl-butan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-4-aminociclohexanol se utiliza como materia prima en síntesis orgánica y es un importante intermediario en la síntesis de fármacos como el clorhidrato de ambroxol. Puede reaccionar con el ácido-(éster de 2-cloro-etilo) butírico para formar éster de 4-amino-ciclohexilo de ácido butírico. Para esta reacción son necesarios el agente catalizador lipasa de Aspergillus niger y el disolvente 2-metil-butan-2-ol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27489-62-9
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00067698
Clave InChI IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
Nombre IUPAC 4-aminociclohexano-1-ol
SMILES C1CC(CCC1N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Aminocyclohexanol
Punto de fusión 110°C to 113°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza ≥98%