Learn More
trans-4-Aminociclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133441 5 g Frasco de vidrio 5 g
10683152 25 g Frasco de vidrio 25 g
11965281 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10133441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346680050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27489-62-9
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Clave InChI IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
Nombre IUPAC 4-aminociclohexano-1-ol
SMILES C1CC(CCC1N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Aminocyclohexanol
Punto de fusión 108.0°C to 113.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Aminocyclohexanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.