Learn More
trans 4-aminociclohexanometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Aminocyclohexanemethanol |
| CAS | 1467-84-1 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7- |
| SMILES | N[C@@H]1CC[C@@H](CO)CC1 |
| Nombre IUPAC | (4-aminociclohexil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1154 |