Learn More
Trans-4-clorhidrato de ácido aminociclohexanecarboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427795 5 g 5 g
15417795 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31114.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Used as intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27960-59-4
Fórmula molecular C7H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 179.644
Número MDL MFCD03844587
Clave InChI HXZSYUOXTKQNNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl, trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexane carboxylic acid hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl
PubChem CID 24720880
Nombre IUPAC Ácido carboxílico 4-aminociclohexano-1;clorhidrato
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.65
Porcentaje de pureza 96%