Learn More
Ácido trans-4-aminociclohexanecarboxílico, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481720 5 g 5 g
11471720 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27489.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3685-25-4 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3685-25-4
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.186
Número MDL MFCD00209953
Clave InChI DRNGLYHKYPNTEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexane carboxylic acid, cis-4-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylicacid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, trans, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 171560
Nombre IUPAC Ácido 4-aminociclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 97%