Learn More
Hidrocloruro de éster metílico de trans-4-amino-N-Boc-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469905 5 g 5 g
15479905 250 mg 250 miligramos
15459905 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52566.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 334999-32-5 | C11H21ClN2O4 | 280.75 g/mol
trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride acts as a pharmaceutical intermediate. It is used to prepare N-Boc-protected proline methyl ester of calix[4]arene, which is efficiently catalyzes the enantioselective aldol reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El clorhidrato de éster metílico de trans-4-amino-N-Boc-L-prolina actúa como intermedio farmacéutico. Se utiliza para preparar el éster metílico de prolina protegida con N-Boc de calix[4]areno, que cataliza eficazmente la reacción de aldol enantioselectiva.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334999-32-5
Fórmula molecular C11H21ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 280.75
Número MDL MFCD03787929
Clave InChI KFYCQKLSGMAVQH-WLYNEOFISA-N
Sinónimo 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hcl, 2s,4r-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, methyl trans-3-amino-1-boc-5-pyrrolidinecarboxylate hcl, boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester, hydrochloride salt
PubChem CID 17750455
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-o-terc-butilo 2-o-metil (2S,4R)-4-aminopirrolidina-1,2-dicarboxilato; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.75
Porcentaje de pureza 97%