Learn More
Hidrocloruro de éster metílico de trans-4-amino-N-Boc-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride acts as a pharmaceutical intermediate. It is used to prepare N-Boc-protected proline methyl ester of calix[4]arene, which is efficiently catalyzes the enantioselective aldol reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de éster metílico de trans-4-amino-N-Boc-L-prolina actúa como intermedio farmacéutico. Se utiliza para preparar el éster metílico de prolina protegida con N-Boc de calix[4]areno, que cataliza eficazmente la reacción de aldol enantioselectiva.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride |
| Cantidad | 1 g |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno 1-terc-butil 2-metil (2S,4R)-4-aminopirrolidina-1,2-dicarboxilato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.75 |
| Porcentaje de pureza | 97% |